Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTiteμ-Union bietet eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke:  Trajan™ 073564
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268933
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringe thermische Masse
  • Kein Totvolumen
  • Inert
  • Nach dem Einbau kein Nachziehen erforderlich
  • Anschluss von vorgefüllten Säulen oder GC x GC
Spezifikation
Spezifikation
Steckverbinder
0.32 mm und 0.53 mm
2 Anschlüsse, 5 doppelkonische Ferrulen und Werkzeuge
GC Kapillarsäule