Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben
Marke: SGE™ 005250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Suitable for liquid and gas samples
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
±1 % | |
0.01 in. | |
8 mm | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
1.96 in. | |
PTFE | |
Je | |
SGE™ gasdicht | |
50 mm | |
Abnehmbar | |
PTFE (Spitze), Borosilikatglas (Zylinder) |
25 ga. | |
0.31 in. | |
0.47 mm | |
Kolbenschutz, in die Trommel eingeklebte Nadel mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber | |
Borosilikatglas | |
100R-GT | |
100μL | |
Gasdichte Spritze | |
Abnehmbare Schräge | |
Ja |