Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,31 in.
0,34 in.
0,42 in.
0,53 in.
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Feste Schräge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze) |
| Kanülen-Gauge | 26 ga. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,01 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
| Enthält | Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Mehr anzeigen |