Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. 10625851
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,31 in.
0,34 in.
0,42 in.
0,53 in.
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Feste Schräge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10625851
Marke: SGE™ 007250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell Gehäuse 500R-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Produktlinie SGE
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar
Graduated Ja