Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel
Artikelnummer. 10167450
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Kanülen-Gauge:
22 ga.
25 G
25 ga.
26 ga.
Modell:
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
50F-GT
Gehäuse 10F-GT
Gehäuse 10F-GT-7
Gehäuse 1MDF-GT
Gehäuse 25F-GT
Gehäuse 500F-GT
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10167450
Marke: SGE™ 004200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber im Spritzenkörper angeklebt
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell 50F-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt