Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Fixed Luer-Tip Models
Artikelnummer. 10655471
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,31 in.
0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10655471 2.5 ml 0,42 in. 10.8 mm 1 Stück
10025540 50 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10482731 250 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10567922 500 μl 0,31 in. 8 mm 1 Stück
10508312 1 ml 0,31 in. 8.8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10655471 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 008420
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Se alle kampagner
Verfügbar ab: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Luer-Spitzen- und Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Tekniske data
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,42 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Modell 2.5MDF-LT-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Produktlinie SGE
Anschlusstyp Luer-Konus, fest
Graduated Ja
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.