Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
468.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | 5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Simulierte Destillation, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse |
Verpackungsmaterial | Gehäuse HT5 |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10646401
|
SGE™
054657 |
0,53 mm | 0,15 μm | 12 m | Polyimidkeil |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10731992
|
SGE™
054631 |
0,22 mm | 0,1 μm | 12 m | Polyimidkeil |
468.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10641803
|
SGE™
054633 |
0,25 mm | 0,1 μm | 15 m | Polyimidkeil |
482.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10777374
|
SGE™
054667 |
0,32 mm | 0,5 μm | 15 m | Polyimidkeil |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10192872
|
SGE™
054634 |
0,25 mm | 0,1 μm | 30 m | Polyimidkeil |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10508112
|
SGE™
054658 |
0,53 mm | 0,15 μm | 25 m | Polyimidkeil |
870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10557722
|
SGE™
054642 |
0,32 mm | 0,1 μm | 25 m | Polyimidkeil |
870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
- Forte HT5 (5 % Phenyl-Polycarboransiloxan)—Hochtemperaturphase von 480 °C, geeignet für simulierte Destillation und andere Erdölanwendungen
Spezifikation
5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan | |
Simulierte Destillation, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse | |
Gehäuse HT5 | |
Polar |