Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
- Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
- Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
- Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,22 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Ketonen, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone |
| Temperaturbereich | 35 °C bis 240/250 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | BP21 (FFAP) |
| Mehr anzeigen |