Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15288683
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Packungsgröße
15288683 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
12945591 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 Stück
12985591 50 m 0,32 mm 0,25 μm -
12905601 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
12915601 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
11967235 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
15268683 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15278683 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12935601 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
12975591 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15288683 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 054478
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
  • Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
  • Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
  • Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von flüchtigen freien Säuren, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone
Partikelgröße 1 μm
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial BP21 (FFAP)
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas
USP-Typ G25, G35
Stationäre Phase Polyethylenglykol
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Temperaturbereich (metrisch) 35 °C bis 240/250 °C