Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
Marke: Trajan™ 054469
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
- Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
- Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
- Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
250 °C | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
35 °C bis 240/250 °C | |
50 m | |
Polar |
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen | |
Polyethylenglykol | |
Acrylat-Analyse, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone | |
0,25 μm | |
BP21 (FFAP) | |
Quarzglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen > Filmdicke: 0.25 μm Innendurchmesser: 0.32 mm; Länge: 50 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur