Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Speziell für die Trennung von Organochlor-Pestiziden entwickelt, die in EPA-Methoden 608 und 8081 aufgeführt sind
655.00 CHF - 680.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | 14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan |
---|---|
USP-Typ | G46. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse |
Verpackungsmaterial | Forte™ BP10 (1701) |
Polarität | Mäßig polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10025300
|
Trajan™
054253 |
25 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10761654
|
Trajan™
054268 |
25 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10259240
|
Trajan™
054280 |
25 m | 0,53 mm | 1 μm |
680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12995531
|
Trajan™
054256 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12905541
|
Trajan™
054259 |
30 m | 0.32 mm | 0,25 μm |
665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15278663
|
Trajan™
054270 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15288663
|
Trajan™
054283 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hochinerte Säule
- Geringes Säulenbluten
- Kann mit Lösungsmittel gespült werden
- Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan | |
Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse | |
Mäßig polar |
G46. | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Quarzglas |