Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochinerte Säule
- Geringes Säulenbluten
- Kann mit Lösungsmittel gespült werden
- Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | 14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan |
| USP-Typ | Gehäuse G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +260/280 °C |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP10 (1701) |
| Polarität | Mäßig polar |
| Mehr anzeigen |