missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ forte BP1-PONA GC Column

Artikelnummer. 12945581
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12945581 50 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12945581 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 054950
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Analysen wie Kohlenwasserstoffe, Aromaten, Pestizide und Amine.

  • 100 % Dimethylpolysiloxan
  • Entwickelt für die Analyse von Erdölprodukten
  • Unpolare Phase für PONA-Analyse

Spezifikation

Max. Temperatur 320/340 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0,15 mm
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 50 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.