Learn More
Trajan™ eVol™ XCHANGE Spritzen
Artikelnummer. 12977586
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
1 ml
Menge:
3/Pckg.
k. A.
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 12977586
Marke: Trajan™ 2910029
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
XCHANGE™ analytische Spritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können, um eine mögliche Kreuzkontamination von Reagenzien zu verhindern.
  • Anwenderunabhängiges Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Reduzierung des Bedarfs an Neuanalysen
  • Spritzen leicht und schnell gewechselt
  • Lieferbare Ersatzteile
Spezifikation
Kanülen-Gauge 25 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid-Handling-Verfahren
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp eVol™ Spritze
Menge k. A.
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel