Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Spritzen mit abnehmbaren Nadeln
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Passend für Thermo Scientific™ Spritzen für AS3000, AS2000 und TriPlus RSH Autosampler
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,9 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Ersatz-Nadel für GC-Autosamplerspritze |
| Menge | 2/Pckg. |
| Mehr anzeigen |