Learn More
Trajan™ Zubehör für eVol und eVol NMR
Konische Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Thermo Scientific GC Autosampler-Spritzen sind nicht gasdicht.
Marke:  Trajan™ 031535
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228523
  • 70.35 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Passend für Thermo Scientific™ Spritzen für AS3000, AS2000 und TriPlus RSH Autosampler
Spezifikation
Spezifikation
26 G
0.47 mm
10 μl
Konus
0.15 mm
Austausch-Nadeln für Thermo Scientific GC-Spritzen
80 mm