Learn More
Trajan™ Diamond LC-Nadeln für manuelle und Autosamplerspritzen, 100 bis 500 μl
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific and Medical™ Diamond LC-Nadeln für 10 bis 50 μl manuelle Spritzen und Autosamplerspritzen sind MS-fähig und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Marke:  Trajan™ 0355223
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177906
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
22 G
0.02 Zoll
0.72 mm
Diamantnadel
Spritzen für manuelle und Autosampler (100 bis 500 μl)
Mit ultraglatter hydrophober Beschichtung
0.014 Zoll
0.37 mm
2 Zoll
LC