Learn More
Trajan™ Diamond LC-Nadeln für manuelle und Autosamplerspritzen, 10 bis 50 μl
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific and Medical™ Diamond LC-Nadeln für 10 bis 50 μl manuelle Spritzen und Autosamplerspritzen sind MS-fähig und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Marke: Trajan™ 0355220
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Mit ultraglatter hydrophober Beschichtung | |
0.006 Zoll | |
0.17 mm | |
Ultraglatte hydrophile Beschichtung | |
Nadel | |
LC |
22 G | |
0.028 Zoll | |
0.72 mm | |
2.007 Zoll | |
51 mm | |
Manuelle und Autosamplerspritze (10 bis 50 μl) |