Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Marke:  Trajan™ 0355320
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13187916
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
Mit ultraglatter hydrophober Beschichtung
0.0043 Zoll
0.11 mm
2 Zoll
Schräg
26 G
0.018 Zoll
0.45 mm
GC-Nadel
Manuelle Spritze (10 bis 50 μl)