Learn More
Trajan™ Diamond GC-Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen
Das abnehmbare Nadeldesign sorgt dafür, dass die Überträgerwerte noch geringer sind als die besten erhältlichen Nadelspritzen mit fester Nadel. Trajan Scientific und Medical™ Diamond GC Nadeln für manuelle 10 bis 50 μl-Spritzen sind MS-kompatibel und wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Ergebnisse zu verbessern.
Marke: Trajan™ 0355311
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Verbessern die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse:
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenerholung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Mit ultraglatter hydrophiler Beschichtung | |
0.0078 Zoll | |
0.2 mm | |
2 Zoll | |
Schräg |
25 G | |
0.196 Zoll | |
0.5 mm | |
GC-Nadel | |
Manuelle Spritze (10 bis 50 μl) |