Learn More
Trajan™ Kapillaren aus deaktiviertem Quarzglas (Methyl)
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
Marke: Trajan™ 064033
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
- Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Schläuche | |
0,03 in. | |
0.68 mm | |
10 m |
0,53 mm | |
0,02 in. | |
32,8 ft. (2,01 m) | |
Silika |