Learn More
Trajan™ Splitloser Liner für die Gaschromatographie
Borosilikatglaszylinder und Edelstahlnadeln sorgen für Festigkeit und Inertheit. Die Unterstützung ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbeurteilung.
Marke: Trajan™ 002971
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
-
Spezifikation
Nicht gasdicht | |
0,004 in. | |
0,024 in. | |
0,63 mm | |
1,96 in. | |
Spritze mit fester Nadel | |
6/Packung | |
50 mm | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
23 G | |
0,11 mm | |
6,5 mm | |
Gaschromatographie | |
50 mm | |
10F-C/T-5/0.63C 6er-Packung | |
10 μl | |
Konus | |
Befestigt |