Learn More
Trajan™ CTC PAL Spritze mit fester Kanüle
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
Modell:
100F-CTC-GT-LC (0,4)
500F-CTC-GT-LC (0,4)
Gehäuse 100F-CTC-GT-LC
Gehäuse 25F-CTC-GT-LC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
- PTFE-Kolbendichtungsoption für einen reibungslosen, leckfreien Betrieb – geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
- Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.72 mm |
| Produkttyp | Spritze mit fester Nadel |
| Modell | 100F-CTC-GT-LC (0,4) |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Art der Kanülenspitze | LC |