Learn More
Trajan™ CTC PAL Spritze mit fester Kanüle
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
Modell:
100F-CTC-GT-LC (0,4)
500F-CTC-GT-LC (0,4)
Gehäuse 100F-CTC-GT-LC
Gehäuse 25F-CTC-GT-LC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
- PTFE-Kolbendichtungsoption für einen reibungslosen, leckfreien Betrieb – geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
- Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.17 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.72 mm |
| Produkttyp | Gastight |
| Modell | Gehäuse 25F-CTC-GT-LC |
| Volumen (metrisch) | 25 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |