Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liner für Shimadzu™ GC
Zur Verwendung mit Shimadzu 2010™ GC
Marke:  SGE™ 092329
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279013
  • 331.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Sortiment deckt alle Anwendungen und alle gängigen Gerätemarken/-modelle ab
  • Das Sortiment umfasst Verdampfungs- und Kalteinspritzungstechniken an der Säule
  • Die Einlasseinsätze gewährleisten eine vollständige und verlustfreie Übertragung der Probe von der Spritze zur Säule
  • 5 mm Außendurchmesser, 3.4 mm Innendurchmesser; 95 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
Connectite Standard-Liner
9.5 cm
0.5 cm
5/Pckg.
0.34 cm
Shimadzu 2010