Learn More
SGE™ BPX70 Kapillarsäulen
Speziell für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME) entwickelt
730.00 CHF - 745.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
---|---|
Stationäre Phase | 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, Kohlenhydrate, Pharmazeutische Analyse |
Partikelgröße | 0,25 μm |
Temperaturbereich | 50 °C bis 250/260 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10432191
|
SGE™
054606 |
0,32 mm | 25 m |
730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10576762
|
SGE™
054616 |
0,32 mm | 30 m |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Speziell für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME) entwickelt
- Die einzige stationäre Phase mit hoher Temperatur und hohem Zyanopropylgehalt, die routinemäßig für GC/MS-Anwendungen verwendet wird
- (70 %)-Cyanopropyl (äquiv.) Polysilphenylen-Siloxan
Empfohlene primäre Anwendungen für BPX70-Säulen:
Fettsäuremethylester (FAMEs)
Pharmazeutika
Sugars
Spezifikation
0,32 mm | |
GC, Kohlenhydrate, Pharmazeutische Analyse | |
50 °C bis 250/260 °C | |
Polar |
70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan | |
0,25 μm | |
0,25 μm |