Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
- Quervernetzt für Stabilität und Waschen
- Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
- 0.1 Bis 1 μm Filmdicke: 20° bis 260/280 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Ketonen, Ketone, Aldehydeanalyse, Duftstoffanalyse |
| Partikelgröße | 1 μm |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |