Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile mit fester Kanüle
Click to view available options
Beschreibung:
HPLC-Ventilspritze mit fester LC-Kanüle
Spritze mit austauschbarer Nadel; mit abnehmbarem Kolben
SuperFlex Kolben, feste LC-Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Feste Nadel
- Zur Verwendung mit Ventilen für Rheodyne™ und Valco™
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Spritze |
| Nadel-Gauge | 22 G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI-Instrumente und Valco Ventile |
| Beschreibung | SuperFlex Kolben, feste LC-Nadel |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,028 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,71 mm |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |