Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile mit fester Kanüle
Artikelnummer. 10176920
Click to view available options
Beschreibung:
HPLC-Ventilspritze mit fester LC-Kanüle
Spritze mit austauschbarer Nadel; mit abnehmbarem Kolben
SuperFlex Kolben, feste LC-Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10176920
Marke: SGE™ 002300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Rheodyne™- und Valco™-Ventilen. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile mit fester Kanüle haben ein Kaliber von 22.
  • Feste Nadel
  • Zur Verwendung mit Ventilen für Rheodyne™ und Valco™
Spezifikation
Typ Spritze
Nadel-Gauge 22 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI-Instrumente und Valco Ventile
Beschreibung SuperFlex Kolben, feste LC-Nadel
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,028 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,71 mm
Volumen (metrisch) 10 μl