Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Bruker (Varian) CP-8400/8410 und CP-9010/9050
Artikelnummer. 15288453
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,018 in.
0,024 in.
Modell:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Modell Packungsgröße
15288453 26 G Abnehmbar 0,018 in. 10R-VA8400-5/0.47C 1 Stück
15243563 23 G Befestigt 0,024 in. 10F-VA8400/BT-5/0.63C 1 Stück
15258463 26 G Abnehmbar 0,018 in. 10R-BT-GT-0.47C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15288453 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 002952
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,9 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-VA8400-5/0.47C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Bruker/Varian CP-8400/8410, CP-9010/9050
Anschlusstyp Abnehmbar