Learn More
SGE™ Superflex™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 10 μl
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke: SGE™ 002831
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Nicht gasdicht | |
0.47 mm | |
42 mm | |
10FX-AG-0.47 6/Packung | |
Konus | |
Befestigt |
26 ga. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
10 μl | |
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Superflex™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 10 μl > Modell:10FX-AG-0.47 6St./Packung; AD:0,47 mm; Gauge:26; Volumen:10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur