Learn More
SGE™ Ferrulen aus 15 % Graphit/85% Vespel™
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.010 bis 0.0098 Zoll
0.0125 in.
0.0177 bis 0.0208 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Descripción
- Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
- Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
- Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
- Nicht wiederverwendbar
- Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Ferrule |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0177 bis 0.0208 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Injektoren und Detektoren, außer der Serie 8000 und Trace GC |
| Material | 15 % Graphit, 85 % Vespel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.045 bis 0.053 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido