Learn More
SGE™ Ferrulen aus 15 % Graphit/85% Vespel™
Artikelnummer. 15238883
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.010 bis 0.0098 Zoll
0.0125 in.
0.0177 bis 0.0208 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15238883
Marke: SGE™ 0726548
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mechanisch robust für lange Lebensdauer
  • Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
  • Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
  • Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
  • Nicht wiederverwendbar
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Especificaciones
Typ Ferrule
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0177 bis 0.0208 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Zur Verwendung mit (Geräte) Injektoren und Detektoren, außer der Serie 8000 und Trace GC
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0.045 bis 0.053 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado