missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SGC SMARCA-BRDVIII

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
SGC-SMARCA-BRDVIII is a selective and high affinity SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomains (Kd(ITC) values are 35, 36 and 13 nM, respectively). SGC-SMARCA-BRDVIII exhibits selectivity over 25 other bromodomain families and shows no off-target activity on 85 protein kinases screened using temperature-shift binding assays. SGC-SMARCA-BRDVIII suppresses formation of 3T3-L1 mouse fibroblasts into adipocytes (EC50 <1.0 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate bromodomains |
| CAS | 1997319-84-2 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Bromodomain Inhibitors |
| Summenformel | C19H25N5O3 |
| Reinheit | 0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur