Learn More
SFT2D3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 19758-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839244
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SFT2D3 may be involved in fusion of retrograde transport vesicles derived from an endocytic compartment with the Golgi complex.
Spezifikation
Spezifikation
SFT2D3
Polyclonal
Unconjugated
SFT2D3
SFT2 domain containing 3, SFT2D3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84826
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q587I9
SFT2D3
Peptide