Learn More
SEZ6L2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen SEZ6L2
Konzentration 600 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236462
Unterlagen ansehen
Proteintech
19428-1-AP-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233771
Unterlagen ansehen
Proteintech
19428-1-AP-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The SEZ6L2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SEZ6L2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SEZ6L2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SEZ6L2
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
FLJ90517; PSK-1
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
26470
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.