Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro Multiparameter-Messgeräte für pH/Ionen/Leitfähigkeit
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Elektroden-Kit
Feldforschungskit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zweikanal-Handmessgerät für die Messung von pH, mV, rel. mV, Ionenkonzentration, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und spez. Widerstand
Intelligentes Sensormanagement (ISM™)
Volle GxP-Unterstützung =>einfache, sichere Bedienung
5-Punkt pH Kalibration, 7 vor- und ein benutzerdefinierter Puffersatz
Datenspeicher (500 Datensätze, Datum/Zeit, Sensor-ID, Benutzer- und Proben-ID
Kabellose IR-Kommunikation (IR-Empfänger notwendig)
Grosses hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Techn. Daten und Zubehör: siehe SevenGo SG7 Pro/ SG8 Pro
Sensoren: siehe Leitf.sensoren / ISM-Sensoren.
Typ: SG78-USP/EP, wie SG78-B zzgl. InLab™ PurePro-ISM, 2m ISM-Kabel u. InLab™742-ISM
Intelligentes Sensormanagement (ISM™)
Volle GxP-Unterstützung =>einfache, sichere Bedienung
5-Punkt pH Kalibration, 7 vor- und ein benutzerdefinierter Puffersatz
Datenspeicher (500 Datensätze, Datum/Zeit, Sensor-ID, Benutzer- und Proben-ID
Kabellose IR-Kommunikation (IR-Empfänger notwendig)
Grosses hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Techn. Daten und Zubehör: siehe SevenGo SG7 Pro/ SG8 Pro
Sensoren: siehe Leitf.sensoren / ISM-Sensoren.
Typ: SG78-USP/EP, wie SG78-B zzgl. InLab™ PurePro-ISM, 2m ISM-Kabel u. InLab™742-ISM
Spezifikation
Spezifikation
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0,01 μS/cm bis 1000 mS/cm |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Bereich (elektrischer Widerstand) | 0.01 bis 100.00Mohm.cm |
| Bereich (Salinität) | 0 bis 80 psu |
| Bereich (TDS) | 0,1 mg/l bis 600 g/l |
| Temperaturbereich (metrisch) | –5 bis 130 °C pH ATC; –30 bis 130 °C MTC |
| Enthält | Elektrodenkit mit InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (beide IP67, 1,8 m Kabel) |
| Modell | Gehäuse SG78-USP |
| Produkttyp | Elektroden-Kit |
| Bereich (relative mV) | -1999–1999 mV |