Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Modell:
Einkanal; Leitfähigkeit, TDS, Salinität
Einkanal; gelöster Sauerstoff (DO)
Einkanal; pH, ORP
Einkanal; pH, Ion, ORP
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
Tragbares DO-Messgerät
Zweikanal; pH/ORP, Leitfähigkeit
Zweikanal; pH/ORP/Ion, DO
Zweikanal; pH/ORP/Ion, Leitfähigkeit
Kanäle:
1
2
Einkanal
Produkttyp:
DO Tragbar S9-Meter
Elektroden-Kit
Feldforschungskit
Messgerät und Elektrodenkit, 2 m Kabel und 2 Elektrodenklemmen im Lieferumfang enthalten
Messgerät-Feldforschungskit mit Elektroden und Gehäuse
Nur Messgerät
Nur Messgerät (SG23)
S9 DO-Messgerät: BOD-Kit
S9 DO-Messgerät: Feld-Kit
S9 DO-Messgerät: Standard-Kit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Biotech-Kit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Feldforschungskit
Seven2Go Pro S8 pH/ mV- und Ionen-Messgerät: Fluorid-Kit
Seven2Go S2 pH-/mV-Messgerät
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Feldforschungskit mit pH-Sonde
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Lebensmittel-Kit
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Leichtes Kit
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Standard-Kit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Bioethanol-Kit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Feldforschungskit
Seven2Go S3 Leitfähigkeitsmessgerät:Standard-Kit
Seven2Go S4 DO-Messgerät
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Feldforschungskit
Seven2Go S4 DO-Messgerät:Standard-Kit
pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät
pH-/Ionen/DO/ORP-Messgerät
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (mV) | ±1 |
| Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
| Akkulaufzeit | 250 bis 400 Stunden |
| Akkutyp | 4x AA- oder 1,3 V-NiMH-Akkus |
| Kalibrierpunkte | 5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001 |
| Datenpunkte | 200 (Speicher) |
| Kanäle | 1 |
| Displaytyp | LCD |
| IP-Bewertung | IP 67 |
| Mehr anzeigen |