Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenCompact S210-BASIC
Dieses großartige Messgerät ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, ohne Ihr Budget zu überreizen. Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV/ORP-Basic kann auch ORP messen.
Marke: Mettler Toledo™ 30130862
Additional Details : Gewicht : 2.84000kg
Beschreibung
- Mit Elektrodenhalter
- Die Uplace™-Bewegung hilft, die Elektrode in die beste Position für Ihre Probe zu bringen
- Schnelle Messungen und geringeres Risiko für das Kippen von Proben
- Geringeres Risiko von Sensorschäden
- Sie können alle Messdaten auf dem Display anzeigen oder aber sich mit der uFocus™ Ansicht auf das Wesentliche konzentrieren
- Das Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeige-Layouts erfolgt per Tastendruck
- Farbdisplay mit gut gestalteten Symbolen
- Menüeinstellungen in 10 Sprachen
- Sicherheit und hohe Reproduzierbarkeit dank Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Professionelle Kalibrierunterstützung
- Umfassendes Servicepaket
- Integrierte USB- und RS 232-Schnittstelle
Spezifikation
±0.2 mV | |
9 bis 12 V | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe | |
-2 bis 20 °C | |
TFT Farbe, 4.34 in. | |
-2 bis 20 | |
-30 °C bis +130 °C | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
pH-Tischmessgerät SC S210-B | |
pH/mV/ORP Messgerät | |
±0.1 °C | |
9 bis 12 V |
±0,002 | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 1 benutzerdefinierte Puffergruppen | |
SevenCompact pH-Messgerät S210 | |
Einkanal | |
- 2000 bis 2000.0 mV | |
0,001/0,01/0,1 | |
Messungen von pH, mV/ORP | |
1.000 Messungen | |
9 bis 12 V/10 W | |
0.1/1 mV | |
9 bis 12 V, 10 W |