Learn More
Satz mit 9 Röntgenfluoreszenz-Standards plus 1 Qualitätskontrollprobe in PE-Pulver: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Artikelnummer. 30323485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30323485 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323485 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROHSPESET2P
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Lösungstyp Matrixmaterial
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Polyethylen
Industry Type Petrochemische Tests
Menge Je 1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Bromine 0.000 - 0.0025 - 0.040 - 0.010 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.0500 - 0.025 -0.080 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.125 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt%