Learn More
MP Biomedicals™ Set mit 4 dNTPs (100 mm)
Artikelnummer. p-7083057 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 100 μmol
4 x 25 μmol
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11457110
Marke: MP Biomedicals™ 11NTACG100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximale Flexibilität beim Aufbereiten von Reaktionsgemischen. Der MP Biomedicals 4 dNTPs Set (100mm) enthält vier separate Fläschchen hochgradig aufgereinigter Natriumsalze von dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Diese Lösungen liefern empfindliche und konsistente PCR-Ergebnisse.
Dieses Produkt ermöglicht die Anpassung einzelner dNTPs nach Bedarf für spezifische Experimente wie z B.:
  • Hinzufügen eines radioaktiven Nukleotids für die Markierung durch PCR
  • Erhöhung der Wahrscheinlichkeit nichtspezifischer Mutationen
  • PCR, Echtzeit-PCR, cDNA-Synthese und DNA-Sequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Inhalt und Lagerung Satz mit 4 dNTPs bestehend aus vier separaten Fläschchen mit Natriumsalzen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Lagerung bei -20 °C.
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99+ %
Menge 4 x 25 μmol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR