Learn More
MP Biomedicals™ Set mit 4 dNTPs (100 mm)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 100 μmol
4 x 25 μmol
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Dieses Produkt ermöglicht die Anpassung einzelner dNTPs nach Bedarf für spezifische Experimente wie z B.:
- Hinzufügen eines radioaktiven Nukleotids für die Markierung durch PCR
- Erhöhung der Wahrscheinlichkeit nichtspezifischer Mutationen
- PCR, Echtzeit-PCR, cDNA-Synthese und DNA-Sequenzierung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 100 mM |
| Inhalt und Lagerung | Satz mit 4 dNTPs bestehend aus vier separaten Fläschchen mit Natriumsalzen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Lagerung bei -20 °C. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99+ % |
| Menge | 4 x 25 μmol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR |