Learn More
Satz von 3 QC-Prüfproben in PE-Pulver: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösungstyp | Matrixmaterial |
| Element | Mehrere Elemente |
| Solvent or Matrix | Polyethylen |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | Je 1 |