Learn More
Sesamol, TRC
Artikelnummer. 30412057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412057 25 g 25 Gramm
30427381 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS28060025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-31-3
Summenformel C7 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ol
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesamol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Formelmasse 138.0317