Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10048591 5 g Glasflasche 5 Gramm
10193370 25 g Glasflasche 25 Gramm
10455175 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10048591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132690050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-31-3
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00005827
InChI-Schlüssel LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesamol
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 19, 66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver