Learn More
Sesamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16574444 250 mg 250 Milligramm
16564444 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464892500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 607-80-7 | C20H18O6 | 354.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-80-7
Summenformel C20H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 354.36
InChI-Schlüssel PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
IUPAC-Name 5-[(1S,3aR,4S,6aR)-4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-Hexahydrofro[3,4-c]furan-1-yl]-2H-1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=C(C=C2O1)[C@H]1OC[C@H]2[C@@H]1CO[C@@H]2C1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesamin
Schmelzpunkt 123.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform
Formelmasse 354.36