Learn More
Cole-Parmer™ SERVICE KIT TYP 1-100 U/MIN
Marke:  Cole-Parmer™ 07553-08
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Artikelnummer. 11865825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Für Masterflex L/S 1 bis 100 U/min-Antriebe
Zwei Zahnradbaugruppen (groß und klein), zwei Zahnradgehäuse-Deckeldichtungen, ein Fläschchen Hochtemperatur-Silizium
Je 1
Wartungs-Kit