Learn More
Abeba™ Service 3000 Schuhe
Click to view available options
Größe:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Gepolsterte Knöchelstützen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Absatz 45 mm
- Komfort-Fußbett
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 3000 |