Beschreibung
ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Farbe | Klar |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Packung | 100/Pckg. |
| Sterilität | Nicht steril |
| Produkttyp | Serumflasche |
| Verschlussgröße | 20 mm |