Learn More
Serum amyloid P component Mouse anti-Human, Clone: 1A1D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66084-1-IG-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16887635
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a glycoprotein, belonging to the pentraxin family of proteins, which has a characteristic pentameric organization. These family members have considerable sequence homology which is thought to be the result of gene duplication. The binding of the encoded protein to proteins in the pathological amyloid cross-beta fold suggests its possible role as a chaperone. This protein is also thought to control the degradation of chromatin. It has been demonstrated that this protein binds to apoptotic cells at an early stage, which raises the possibility that it is involved in dealing with apoptotic cells in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Serum amyloid P component
Monoclonal
0.42 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02743
APCS
Serum amyloid P component Fusion Protein Ag14957
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1A1D10
Unconjugated
APCS
9.5S alpha 1 glycoprotein, amyloid P component, serum, APCS, PTX2, SAP, Serum amyloid P component
Mouse
Protein A
RUO
325
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado