Learn More
Sertraline Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sertraline Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 341.0505 |
| Reinheit (%) | >95% |